Learn More
Steris™ Buste per sterilizzazione autosigillanti
Provides an effective means of sterilization, safe handling and storage of all items until the moment they are used. Steris Corporation™ Self-Sealing sterilization Pouches are CE marked for steam and EO gas.
42.30€ - 124.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Marchio CE |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sterilizzatori a vapore e a gas di ossido di etilene |
Quantità | 200/conf. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15448782
|
Steris™
NWKP2035 |
200 x 350 mm |
124.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15428782
|
Steris™
NWKP0927 |
90 x 270 mm |
42.30€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Self-sealing bags eliminate the need for sealing devices
- Excellent adhesive strength resistant to steam exposure
- Non-toxic water-based indicator inks
- Perforated flap for easy closing
Specifica
Marchio CE | |
Sterilizzatori a vapore e a gas di ossido di etilene | |
200/conf. |