Learn More
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Comfort
7.00 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
9/10
Grande
Medio
Piccolo
Descrizione
- Guanti con protezione CE Categoria III per rischi complessi. Guanti per visite mediche CE classe I.
- Speciale formulazione in nitrile per una resistenza ottimale a oli e grassi e una buona resistenza allo strappo
- Comfort eccellente
- Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004; adatti per il contatto con alimenti
- La soluzione ideale monouso per la protezione delle mani da schizzi di sostanze chimiche e per la trasformazione di alimenti grassi.
- Privi di ftalati/ammorbidenti e proteine allergeniche del lattice
- Colore blu – idonei alle aree soggette a standard HACCP
Specifica
Colore | Blu |
Materiale | Miscela di nitrile |
Powdered | Non talcati |
Size | Medio |
Spessore (sistema imperiale) | 7.8 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
Stile polso guanto | Arrotolato |
Modello | 3000004107 |
Lunghezza (sistema metrico) | 240 mm |