Learn More
WTW™ Elettrodo pH 81 SenTix™
Use these pH electrodes for portable measurement and routine measurement in the lab. WTW™ SenTix™ 81 pH Electrodes are ideal for applications where reliable measured values are needed under adverse conditions.
Marca: WTW™ 103642
310.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23280" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19260kg
Descrizione
- Precision electrode with temperature sensor and DIN cable
Specifica
Cavo fisso | |
Asta in vetro, membrana in platino | |
da 0 a 100 °C | |
pHmetro Vario | |
SenTix™ 81 | |
Immergere l'elettrodo combinato nell'elettrolita di riferimento (KCl 3mol/l, esente da Ag+); gli elettrodi per pH combinati non devono essere riposti asciutti o in acqua deionizzata | |
1 m |
Platino | |
da 0 a 14 | |
Elettrodo pH SenTix™ | |
Connettore elettrodo a banana DIN, cavo da 1 m | |
NTC integrato da 30 kilohm | |
da 0 a 100 °C | |
120 mm |