Learn More
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 22 02 0409
694.27 EUR valido fino al 2024-11-01
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11815070
  • 875.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 02-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descripción
Descripción
  • 22mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Septa
22 mm
Yes
1.5 mm
Blue, White
PTFE, Silicone
1000
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales