Learn More
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 22 02 1393
305.90 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11845070
  • 322.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 22mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Septa
22 mm
1000
Gray, Red
Butyl, PTFE
2.5 mm