Learn More
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 22 02 1810
Codice prodotto. 15397827
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • 22mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Septa
22 mm
1000
Blue, White
PTFE, Silicone
1.5 mm