Learn More
BINDER™ Series BD-S Solid.Line - Standard-Incubatori, a convezione naturale
I nuovi prodotti Solid.Line convincono grazie alla qualità e all’affidabilità targate BINDER. Si prestano per l’incubazione. Le caratteristiche prestazionali della Solid.Line sono finalizzate alle relative applicazioni, trovando quindi impiego nella ricerca e nell’assicurazione della qualità.
1325.00€ - 1760.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale camera | acciaio inossidabile |
Tecnologia a convezione | APT.Line Technology |
Convection Type | Natural |
Capacità | None |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15961352
|
BINDER™
9090-0016 |
BDS056-230V | 62 L |
1325.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15923420
|
BINDER™
9090-0022 |
BDS115-230V | 118 L |
1760.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da +5 °C a 70 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Convezione naturale
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con funzione di timer
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 1 griglia inseribili cromate, incluso supporto per scaffale
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
Specifica
Not Autoclavable | |
APT.Line Technology | |
None | |
acciaio inossidabile | |
1 std./3 max. | |
Standard Incubator | |
230 V | |
50/60 Hz |
acciaio inossidabile | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
LED | |
6,3 A |