Learn More
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Incubatori, a convezione forzata
L'incubatore BINDER a convezione forzata della serie BF Avantgarde.Line è indicato per tutte le attività che richiedono un'incubazione delicata, specialmente a pieno carico e con elevati rendimenti dei lotti. Esso funziona in modo estremamente omogeneo e dispone di rapidi tempi di recupero.
2245.00€ - 7610.00€
Specifica
Autoclavabile | Non autoclavabile |
---|---|
Materiale camera | acciaio inossidabile |
Tecnologia a convezione | APT.Line Technology |
Convection Type | Forzata |
Capacità | None |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15662116
|
BINDER™
9010-0313 |
59 L | 675 x 690 x 640 mm |
2245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15682116
|
BINDER™
9010-0319 |
257 L | 1075 x 840 x 965 mm |
4560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15810312
|
BINDER™
9010-0321 |
734 L | 1165 x 870 x 1590 mm |
7610.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
The BINDER BF series incubators with forced convection are also ideal for challenging incubation tasks, with safety and precision guaranteed even when fully loaded and under high batch throughputs.
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Convezione forzata
- Controller con display LCD
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
Non autoclavabile | |
APT.Line Technology | |
None | |
acciaio inossidabile | |
2 | |
Standard | |
Glass Door | |
50/60 Hz |
acciaio inossidabile | |
Forzata | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
LCD | |
230 V |