Learn More
BINDER™ Series CB-S Solid.Line - CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization
The durable and affordable CB-S series incubators are suitable for routine cell cultivation applications in the field of cell production, particularly in academic settings. They are contamination-proof due to 180°C hot air sterilization and reliably pH-stable thanks to the drift-free infrared CO2 measurements conducted in real time.
7857.00€ - 10624.00€
Specifica
Capacità (sistema imperiale) ripiano | 22 lb. |
---|---|
Capacità (sistema metrico) ripiano | 10 kg |
Materiale camera | acciaio inossidabile |
Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
Tecnologia sensore CO2 | IR Sensor |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17363693
|
BINDER™
9640-0001 |
170 L | 560 x 505 x 600 mm |
7857.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17749794
|
BINDER™
9640-0029 |
170 L | 560 x 505 x 600 mm |
8399.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17373693
|
BINDER™
9640-0003 |
267 L | 620 x 575 x 750 mm |
10624.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Temperature range: +6°C above ambient temperature to +50°C
- Humidity range: 90 to 95% RH
- CO2 control range: 0 to 20 vol.% CO2
- Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
- Humidification system with condensation protection
- CO2 gas mixing jet with Venturi effect
- CO2 sensor with infrared technology
- LCD to display temperature and CO2 along with additional information and alarms
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Tightly fitted inner door made of safety glass
- Seamless stainless steel inner chamber
- Perforated shelves, stainless steel
- Troubleshooting system with visual and acoustic alarms
- Interfaces: Ethernet, USB, zero-voltage alarm contact
- Units can be stacked with stacking adapters; the CB-S is suitable for stacking with CB and CBF models of the same size
Specifica
22 lb. | |
acciaio inossidabile | |
IR Sensor | |
None | |
1 | |
Da 1 a 21% | |
NEMA 5-20P | |
CO2 Incubator | |
IR sensor |
10 kg | |
0 to 20% | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
3 | |
None | |
Ambient +6° to 50°C | |
LCD | |
50/60 Hz |