Learn More
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione libera
Il punto di forza della stufa BINDER serie ED Avantgarde.Line è costituito dalle funzioni di essiccazione di routine fino a 300 °C. Questo apparecchio svolge tutti i processi con la massima efficienza con la convezione naturale. Una stufa BINDER serie ED garantisce un'essiccazione rapida e uniforme.
1450.00€ - 7075.00€
Specifica
Materiale camera | acciaio inossidabile |
---|---|
Tipo di convezione | Naturale |
Temperatura (sistema metrico) | Intervallo di temperatura 5°CAsopraLa temperaturaAmbiente fino 300°C |
Tipo | Drying and Heating Chamber |
Display | LCD |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15622126
|
BINDER™
9010-0333 |
57 l | 635 x 665 x 625 mm |
1450.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15632126
|
BINDER™
9010-0335 |
114 L | 835 x 740 x 735 mm |
2131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15642126
|
BINDER™
9010-0339 |
255 L | 1090 x 845 x 962 mm |
3985.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15830312
|
BINDER™
9010-0341 |
743 L | 1165 x 910 x 1590 mm |
7075.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C
- Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Convezione naturale
- Controller con display LCD
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
acciaio inossidabile | |
Intervallo di temperatura 5°CAsopraLa temperaturaAmbiente fino 300°C | |
LCD | |
NEMA 5-20P | |
APT.Line Technology |
Naturale | |
Drying and Heating Chamber | |
acciaio inossidabile | |
50/60Hz |