Learn More
BINDER™ Series FD-S Solid.Line - Drying and Heating Chamber, with Forced Convection
The Solid.Line is suited to drying and heating. The attributes of the Solid.Line are geared towards the application in question and therefore used in research and quality assurance.
1535.00€ - 2005.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | Ambient +10° to 250°C |
---|---|
Tipo | Drying and Heating Chamber |
Display | LED |
Materiale | acciaio inossidabile |
Tipo di spina | NEMA 5-15 P |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15963052
|
BINDER™
9090-0018 |
FDS056-230V | 55 L |
1535.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15983052
|
BINDER™
9090-0024 |
FDS115-230V | 106 L |
2005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Temperature range: +10°C above ambient temperature to +250°C
- APT.line™ preheating chamber technology
- Forced convection
- Adjustable exhaust air flap
- Controller with timer function
- 1 chrome-plated rack, incl. shelf supports
- Class 2 integrated independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) with visual alarm
Specifica
Ambient +10° to 250°C | |
LED | |
NEMA 5-15 P | |
6,3 A | |
APT.line™ Technology |
Drying and Heating Chamber | |
acciaio inossidabile | |
230 V | |
50/60 Hz |