Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di timer ampliate
Una stufa BINDER della serie FED Avantgarde.Line offre efficienza praticamente illimitata a fronte di una particolare adattabilità. Le funzioni di timer ampliate e la regolazione digitale della ventola consentono una gestione ottimale della temperatura e delle condizioni della convezione forzata.
3470.00€ - 8695.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM Standard |
---|---|
Materiale camera | acciaio inossidabile |
Tipo di unità di controllo | Controller with LCD Display |
Tipo di convezione | Forced |
Tipo | Drying Oven |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15682106
|
BINDER™
9010-0293 |
116 L | 835 x 760 x 735 mm |
3470.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15602116
|
BINDER™
9010-0299 |
240 L | 1035 x 845 x 962 mm |
5060.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15890302
|
BINDER™
9010-0301 |
741 L | 870 x 1590 x 1165 mm |
8695.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Controller con display LCD e funzioni di timer ampliate
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Interfaccia Ethernet
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
ASTM Standard | |
Controller with LCD Display | |
Drying Oven | |
NEMA 5-20P | |
APT.Line Technology |
acciaio inossidabile | |
Forced | |
LCD | |
50/60 Hz |