Learn More
BINDER™ Series VD Vacuum Drying Chamber for Non-Flammable Solvents
The VD Series Vacuum Drying Chamber delivers impressive performance through its precise temperature control and gentle drying. The patented expansion rack technology from BINDER also optimizes heat transfer. The shelves can be repositioned for flexible placement and the interior of the chamber is easy to clean.
7540.00€ - 11810.00€
Specifica
Materiale camera | acciaio inossidabile |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | 10°C to 220°C |
Tipo | Vacuum Drying Oven |
Display | LCD |
Materiale | acciaio inossidabile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16608012
|
BINDER™
9630-0001 |
24 L |
7540.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16684392
|
BINDER™
9630-0002 |
55 L |
8960.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16656483
|
BINDER™
9630-0003 |
119 L |
11810.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Temperature range: +9°C above ambient temperature to +220°C
- Controller with digital display of pressure and temperature
- Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- 1 aluminum expansion rack, can be custom-positioned
- Inert gas connection
- Universal access port DN 16 - for the introduction of external measuring devices
- Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
- Large viewing window with option of interior lighting
- Computer interface: Ethernet
- 2 relay outputs, 24 V DC (max. 0.4 A)
Specifica
acciaio inossidabile | |
Vacuum Drying Oven | |
acciaio inossidabile | |
0 to 1100 mbar | |
50/60 Hz |
10°C to 220°C | |
LCD | |
NEMA 5-20P | |
200 V |