Learn More
Thermo Scientific™ Serological Pipettes
Choose from a broad selection of Thermo Scientific™ Serological Pipettes for daily lab work. These individually wrapped, sterile serological pipettes are ideal for aseptic liquid transfers.
47.15€ - 164.00€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Graduazioni | Yes |
Colore | Clear |
Tipo | Serological pipette |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17524725
|
Thermo Scientific™
170356T |
10 mL | 346 mm |
66.40€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17534725
|
Thermo Scientific™
170357T |
25 mL | 308 mm |
82.55€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17514725
|
Thermo Scientific™
170355T |
5 mL | 341 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17594715
|
Thermo Scientific™
170353T |
1 mL | 268 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17504725
|
Thermo Scientific™
170354T |
2 mL | 272 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17544725
|
Thermo Scientific™
170358T |
50 mL | 346 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Choose from a broad selection of Thermo Scientific™ Serological Pipettes for daily lab work. These individually wrapped, sterile serological pipettes are ideal for aseptic liquid transfers.
- Color-coded pipettes and packaging for convenient volume selection
- Ensures dispensing accuracy of +/-2%
- Paper/plastic wrapping allowing for easy opening
- Manufactured with high quality virgin resins
- Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
- Non-pyrogenic
- Non-cytotoxic
- DNase/RNase free
- Human DNA free
- BSE/TSE free
Specifica
Sterile | |
Clear | |
Single-use |
Yes | |
Serological pipette | |
Pipet Controller |