Learn More
SharpSafe™ Contenitori in polipropilene SharpSafe™
Use yellow SharpSafe™ Polypropylene Containers for the collection of sharp waste treatment activities and instruments that are pungent, sharp and/or pointed.
24.05€ - 760.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Conforme agli standard UN 3291 e BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. e UN3291, TRBA 250, sistema di gestione della qualità: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003, standard ambientale: ISO 14001:2004 |
---|---|
Tipo di chiusura | Tappo a scatto |
Colore chiusura | Semitrasparente |
Colore | Giallo |
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11984676
|
SharpSafe™
SHA4145 |
3 l | 205 mm |
363.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11999017
|
SharpSafe™
SHA4150 |
0.6 l | 221 mm |
760.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11784654
|
SharpSafe™
SHA4120 |
24 l | 335 mm |
24.05€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11989017
|
SharpSafe™
SHA4170 |
0.45 l | 169 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11902099
|
SharpSafe™
SHA4145 |
3 l | 205 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11969157
|
SharpSafe™
SHA4175 |
0.3 l | 130 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Beschreibung
- Translucent flip-top lid and handle
- Yellow
- Polypropylene
- Autoclavable
Spezifikation
Conforme agli standard UN 3291 e BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. e UN3291, TRBA 250, sistema di gestione della qualità: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003, standard ambientale: ISO 14001:2004 | |
Semitrasparente | |
Non autoclavabile | |
Polipropilene |
Tappo a scatto | |
Giallo | |
Coperchio a scatto, manico |