Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Automatic Burette with Amber Stopcock
SILBERBRAND Automatic Burette equipped with an amber lateral stopcock and PTFE key.
277.00€
Specifica
Graduazioni | 0.1 mL |
---|---|
Include | Without bottle |
Valvola di chiusura | Amber lateral stopcock with PTFE key |
Warranty | 12 months |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10132111
|
BRAND™
22316 |
25 mL |
277.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10568021
|
BRAND™
22318 |
50 mL |
277.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Error limits according to Class B, DIN EN ISO 385
- Interchangeable keys
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- With glass key in the titration stopcock
Specifica
0.1 mL | |
Without bottle | |
Amber lateral stopcock with PTFE key | |
12 months |