Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Automatic Burette with Lateral Safety Stopcock
SILBERBRAND Automatic Burette includes a lateral safety stopcock and black Schellbach stripe.
177.00€ - 234.00€
Specifica
Descrizione | With black Schellbach stripe |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
Graduazioni | 0.02 mL |
Valvola di chiusura | Lateral safety stopcock |
Warranty | 12 months |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10778431
|
BRAND™
21911 |
2000 mL bottle |
234.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10034300
|
BRAND™
21914 |
Without bottle |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- With needle-valve stopcock with PTFE spindle
- Schellbach stripe
- Automatic zeroing
Specifica
With black Schellbach stripe | |
0.02 mL | |
12 months |
10 mL | |
Lateral safety stopcock |