Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilicate Glass Automatic Burette
Includes needle-valve stopcock and PTFE spindle. BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilicate Glass Automatic Burette is calibrated to deliver.
234.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle, Needle-Valve, Stopcock |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass, PTFE |
Include | Schellbach Stripe |
Tipo | Automatic Buret |
Class | Class B |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10778621
|
BRAND™
21912 |
25 mL |
234.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10612632
|
BRAND™
21913 |
50 mL |
234.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Borosilicate glass (Boro 3.3) construction
- Automatic burette
- Pellet pattern
- Without intermediate stopcock
- Without bottle
- Class B
- Schellbach stripe
- Includes lateral needle-valve stopcock with PTFE-key
- Graduations in black
Specifications
Bottle, Needle-Valve, Stopcock | |
Schellbach Stripe | |
Class B |
Borosilicate Glass, PTFE | |
Automatic Buret | |
DIN EN ISO 385 |