Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Compact Automatic Burette with Schellbach Stripe
Compact Automatic Burette designed to be fast to dismantle and easy to clean.
127.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Graduazioni | 0.1 mL |
Include | Black Schellbach Stripe, 1000 mL LDPE Bottle |
Valvola di chiusura | PTFE |
Warranty | 12 months |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10450355
|
BRAND™
23810 |
25 mL |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10330445
|
BRAND™
23811 |
50 mL |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Easy to repair
- All individual components are replaceable
- Detachable PTFE stopcock
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Error limit according to class B, DIN EN ISO 385
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Black Schellbach Stripe, 1000 mL LDPE Bottle | |
12 months | |
Class B |
0.1 mL | |
PTFE | |
Automatic Buret |