Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatic Burette
Rough titration occurs by releasing the micrometer screw and using the press button. BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatic Burette includes PVC Filling tube, silicone discharge tube, and LDPE reservoir bottle.
84.50€ - 99.70€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass, Silicone Dishcharge Tube, LDPE Reservoir Bottle, HDPE Base, Polyamide Fitting, Brass Micrometer Screw |
---|---|
Include | Reservoir Bottle, Schellbach Stripe |
Tipo | Automatic Buret |
Class | Class B |
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 385 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10201931
|
BRAND™
23756 |
25 mL |
95.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10313581
|
BRAND™
23755 |
15 mL |
84.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10303581
|
BRAND™
23753 |
10 mL |
88.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10393621
|
BRAND™
23758 |
50 mL |
99.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- AR-GLAS™ construction
- Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Schellbach stripe
- Automatic zeroing
- Squeezing bottle allows rapid filling.
- Micrometer screw allows fine titration.
Materials:
- Filling tube: PVC
- Discharge tube: silicone,
- Reservoir bottle: PE-LD,
- Base: PE-HD,
- Fitting, grey: Polyamide,
- Micrometer screw: brass/PP.
Specifica
Borosilicate Glass, Silicone Dishcharge Tube, LDPE Reservoir Bottle, HDPE Base, Polyamide Fitting, Brass Micrometer Screw | |
Automatic Buret | |
DIN EN ISO 385 |
Reservoir Bottle, Schellbach Stripe | |
Class B |