Learn More
Brand™ Pipette graduate Eterna Silberbrand™
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette per misurazione classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ sono di tipo 3, con valore zero in alto. Le suddivisioni sono contrassegnate con colorante ambra; sono conformi agli standard DIN EN ISO 835 e calibrate per l'erogazione.
42.80€ - 71.65€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tolleranza | Graduazioni | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tolleranza | Graduazioni | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11778158
|
Brand™
27072 |
2 mL | ±0.015 mL | 0.01 mL | White |
71.65€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11853970
|
Brand™
27073 |
2 mL | ±0.015 mL | 0.02 mL | Black |
54.60€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12065302
|
Brand™
27070 |
1 mL | ±0.010 mL | 0.01 mL | Yellow |
54.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11873970
|
Brand™
27076 |
5 mL | ±0.05 mL | 0.1 mL | Blue |
56.45€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11863970
|
Brand™
27075 |
5 mL | ±0.05 mL | 0.05 mL | Red |
61.75€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11883970
|
Brand™
27078 |
20 mL | ±0.15 mL | 0.1 mL | Green |
57.20€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11893970
|
Brand™
27079 |
25 mL | ±0.15 mL | 0.1 mL | White |
57.20€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11788158
|
Brand™
27077 |
10 ml | ±0.08 mL | 0.1 ml | Arancione |
61.75€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12075302
|
Brand™
27071 |
1 mL | ±0.010 mL | 0.1 mL | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12055302
|
Brand™
27069 |
5 mL | ±0.008 mL | 0.01 mL | 2 x Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Realizzate in vetro soda-calcico AR-GLAS™
- Tipo 3, con il valore zero nella parte superiore.
- Marcatura color ambra.
- Classe B.
- Conformi agli standard DIN EN ISO 835 .
- Calibrate per l'erogazione (TD, Ex).