Learn More
BRAND™ Cilindri di misurazione di classe B bassi in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
In vetro borosilicato DURAN™ a norma ISO EN DIN 4788 Cilindro di misurazione basso BRAND™ Silberbrand™ ETERNA di classe B in vetro borosilicato con graduazioni di colore ambrato che consentono una rapida e facile valutazione del volume con liquidi opachi e leggermente colorati. Include un beccuccio integrato per evitare fuoriuscite durante il versamento mentre la base esagonale in vetro fornisce stabilità.
Marca: BRAND™ 42028
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17100kg
Descrizione
- Manufactured from DURAN™ Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 4788 standards
- Amber stain graduations provide quick and easy volume assessment with opaque, light-colored liquids.
- Includes integral spout to prevent spillage while pouring
- Hexagonal glass base provides stability
Specifica
Round | |
Graduated Measuring Cylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
Classe B | |
Vetro borosilicato | |
2 mL | |
±0.8 ml |
±0.8 ml | |
To Contain | |
Hexagonal | |
145 mm | |
50 ml | |
Sì | |
2mL |