Learn More
asecos™ Armadi e acidi e alcali SL-CLASSIC-UB
Armadi e acidi e alcali
Marca:  asecos™ 3062289230624
Dettagli aggiuntivi : Peso : 45.00000kg
Codice prodotto. 13479716
  • 704.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Allerta:
For indoor use only
Descrizione
Descrizione
Stoccaggio a norma e in sicurezza di sostanze pericolose aggressivi e non infiammabili in aree di lavoro
Funzione / Struttura
  • Struttura robusta e longevità:realizzato con piastre speciali di resina melaminica altamente resistente
  • Di facile utilizzo: accesso a tutti i contenitori, apertura dell’anta a battente a 93°, interno dell’armadio completamente visibile
  • Mobile: ruote con zoccolo (disponibili su richiesta), armadio facile da spostare
  • Ventilazione: condotti di aerazione integrati pronti per il collegamento (DN 50) a un sistema tecnico di scarico
Dotazione interna standard
  • 1 x ripiano estraibile con vasca in plastica, capacità di carico: 25 kg, capacità: 11 litro, panello rivestito in resina melaminica / PP
Certificati
  • DIN Conformità EN 16121/16122
  • certificazione GS
Specifica
Specifica
562 mm
1 x pull-out shelf (panel melamine resin-coated/PP)
Safe and approved storage of aggressive, non fla mmable hazardous materials in working areas
531 mm
Chipboard
570 x 590 x 600 mm
Light Gray
570 mm
Wing, Left-hinged
1
DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified
Under bench cabinet for acids and alkalis SL-CLASSIC-UB model SL.060.059.UB.T light grey, interior equipment with 1 x pull-out shelf (panel/PP)
Under bench cabinet for acids and alkalis
485 mm
Melamine resin laminated
590 mm
531 x 489 x 562 mm
Pull-out
600 mm
SL.060.059.UB.T
1