Learn More
Thermo Scientific™ SL4 Plus Centrifuge Series
Faster processing of more samples with a high capacity-to-footprint ratio and simple programming interface, plus the flexibility to run most tubes and bottles on one centrifuge.
7065.00€ - 17925.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC part 15 |
---|---|
Tipo di unità di controllo | Microprocessor |
Display | Bright LCD Push-Button User Interface |
Sistema di trasmissione | Direct, Brushless Induction Low Profile |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Purchase of Thermo Scientific rotor and accessories required for operation |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tensione | Rotore incluso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tensione | Rotore incluso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16310728
|
Thermo Scientific™
75009512 |
Thermo Scientific SL4 Plus-MD, 208-240V 50/60 Hz | 208/240 V | No |
7295.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 02-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16370728
|
Thermo Scientific™
75009527 |
Thermo Scientific SL4R Plus-MD, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz | 220/240 V | No |
11745.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16320748
|
Thermo Scientific™
75009912 |
Thermo Scientific SL4 Plus, 208-240V 50/60 Hz | 208/240 V | No |
7065.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 07-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16370748
|
Thermo Scientific™
75009927 |
Thermo Scientific SL4R Plus, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz | 220/240 V | No |
11435.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 17-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16330768
|
Thermo Scientific™
75016075 |
Thermo Scientific SL4R Plus, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Cell Culture Package | 220/240 V | Yes |
17510.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16340778
|
Thermo Scientific™
75016086 |
Thermo Scientific SL4R Plus, , 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-750 Cell Culture Package | 220/240 V | Yes |
16895.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16340758
|
Thermo Scientific™
75016065 |
Thermo Scientific SL4R Plus-MD, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Blood Tube Package | 220/240 V | Yes |
17925.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
The ST4/ST4R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
Cell Culture packages include the centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainment lids and a set of four 15 mL and 50 mL conical tube adapters.
Blood Tube packages include the centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainment lids and a set of four 5/7 mL and 9/10 mL blood tube adapters.
Easy to Use:
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance.
- Modern industrial design supports continuous improvement in rotor loading ergonomics, user safety and current needed certifications
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotor System:
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors.
- System saves time when switching between applications.
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bucket Sealing System:
- Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips.
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability.
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technology:
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option:
- Technology optimizes safety and improves separations.
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning.
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing.
Specifica
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC part 15 | |
Bright LCD Push-Button User Interface | |
Purchase of Thermo Scientific rotor and accessories required for operation | |
Choices of 9 Accel/10 Decel Rates | |
Up to 9 hr. 59 min. | |
Option to count up or down |
Microprocessor | |
Direct, Brushless Induction Low Profile | |
SL4 Plus | |
Up to 6 Programs via LCD User Interface buttons | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Benchtop Centrifuge |