Learn More
Fisherbrand™ Fermavetrini
Index tabs on each holder for slide reference and classification
13.70€ - 20.39€
Specifica
Sostegni dispositivo | Four microscope slides per card (75 x 25mm and 3 x 1 inch slides of any thickness) |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 12.5 in. (Slide Holder) |
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino | 3 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 127 mm (Slide Holder) |
Lunghezza (sistema metrico) vetrino | 75 mm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11784356
|
Fisherbrand™
|
Without storage box |
13.70€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11774356
|
Fisherbrand™
|
File box |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Index tabs on each holder for slide reference and classification
- Each holder accepts four slides, sizes 3 x 1 in. or 75 x 25mm
- Supplied with or without plastic filing box
- Slide holder set includes 12 5 x 3 in. (127 x 76mm) slide holders
- Holders can also be stored in the Fisherbrand Microslide Cabinet (Cat. No. 12-588-30)
Specifica
Four microscope slides per card (75 x 25mm and 3 x 1 inch slides of any thickness) | |
3 in. | |
75 mm | |
75 x 25 mm and 3 x 1 inch slides of any thickness | |
1 in. | |
25 mm |
12.5 in. (Slide Holder) | |
127 mm (Slide Holder) | |
Cartone con struttura protettiva in plastica | |
3 in. (Slide Holder) | |
76 mm (Slide Holder) |