Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC Column Single Connectors
Ensure leak-free, void-free column connections and optimize LC performance with universal, self-adjusting Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC Column Connectors.
126.00€ - 479.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Diametro (sistema imperiale) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Diametro (sistema imperiale) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10192922
|
Thermo Scientific™
30106 |
Single Connector | 0.005 in. | 6 cm | Microbore/Smallbore Column |
479.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10359993
|
Thermo Scientific™
30115-FLEX |
Single Flexible Connector | 0.005 in. | 15 cm | Microbore/Smallbore Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10716924
|
Thermo Scientific™
30128-FLEX |
Single Flexible Connector | 0.005 in. | 28 cm | Microbore/Smallbore Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10533944
|
Thermo Scientific™
30140-FLEX |
Single Flexible Connector | 0.005 in. | 40 cm | Microbore/Smallbore Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descripción
Ensure excellent column connections and optimal HPLC performance with Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC Column Single Connectors. Compatible with all column end-fittings, these universal, self-adjusting connectors provide leak- and void-free column connections. Fingertight connections up to 10000psi ensure ease of use. They are ideal for supercritical fluid columns (SFC). SLIPFREE connectors are available in a variety of configurations and designs for a broad range of applications.
Leak-Free, Void-Free Connections- Pushes tubing and ferrule into end-fitting
- Self adjusts to fit each new column connection
- Fingertight connection up to 10000 psi
- Fits all brands of columns
- Available in single and double configurations
- Available in a range of internal diameters to suit multiple applications
- PEEK-collared and long-neck designs available for specific applications