Learn More
Fisherbrand™ Fiala, in vetro trasparente
Consigliata per l'uso HPLC.
Marca: Fisherbrand™
20.69 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.47600kg
Descrizione
- A handy and inexpensive vial for uncritical analyses
- Clear
- Glass
- Flat Bottom
Specifica
Clear | |
Glass | |
Storage | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
1 mL | |
65 mm | |
3rd Hydrolytic Class | |
No |
26 mm | |
27 mL | |
Snap Cap | |
0.6 μL | |
Flat Bottom | |
100 | |
ND22 |