Learn More
Sodium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., anhydrous, Honeywell Fluka™
63.58 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Acetate |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
Forma fisica | Anhydrous |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | CH3COONa |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3595639 |
Punto d'infiammabilità | >250°C (>482°F) |
Peso formulazione | 82.03g/mol |
Grado | ACS/puriss. p.a. |