Learn More
Sodium chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium chloride |
Quantità | 25 g |
Formula lineare | NaCl |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3534976 |
Peso formulazione | 58.44g/mol |
Percent Purity | ≥99.99% (metals basis) |
Grado | TraceSELECT™ |
Pressione del vapore | 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa |