Learn More
Sodium phosphate monobasic monohydrate, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
64.30 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | NaH2PO4 · H2O |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 137.99g/mol |
Percent Purity | ≥99% (T) |
Grado | ACS/puriss. p.a. |