Learn More
Fisherbrand™ Solutions A+ Guanti in lattice con aloe
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Description
Latex gloves provide a protective barrier and contain soothing Aloe vera to help prevent skin from drying, cracking and chapping. Textured to provide excellent grip. Powder free. EN 374:2003 (AQL 1.5).
- PPE Category III
- Disposable
- Aloe vera coating protects from drying, chapping and cracking
- Ideal for prolonged use
- Textured surface provides good grip
- Latex
Spécification
Certificazione/Conformità | ISO 9001 QMS, Linee guida FDA sulla biocompatibilità, supera il test di penetrazione virale (ASTM F1671), omologazione 510K |
Colore | Naturale |
Hand | Ambidestri |
Materiale | Lattice |
Powdered | Powder Free |
Size | X-Large |
Sterilità | Non-sterile |
Spessore (sistema imperiale) | 5.5 mil |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per i lavoratori che cambiano spesso i guanti |
Stile polso guanto | Con bordino |
Afficher plus |