Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Buckets for 4-Place Swinging Bucket Rotors
Round or rectangular buckets for use with Four-Place Swinging Bucket Rotors 75006445 and 75006434
462.00€ - 550.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10458191
|
Thermo Scientific™
75006441 |
Round Bucket; Capacity: 1 x 750 mL |
462.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10638952
|
Thermo Scientific™
75006446 |
Rectangular Bucket, 1 x 250 mL |
550.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Order Info
Sold individually; order correct quantity to equip rotor. Sealing lids sold separately. Accessory adapters accept assorted tube styles and volumes from 1.5 to 250mL.
Specifica
Swinging bucket rotor |