Learn More
Thermo Scientific™ Centrifuga piccola da banco Sorvall™ ST 8
Centrifuga da banco piccola, compatta e innovativa Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 per soddisfare le esigenze di spazio, cliniche e del protocollo di ricerca.
3095.00€ - 7290.00€
Specifica
Capacità | 4 x 145 ml (con rotore TX-150), 6 x 50 ml (con rotore HIGHConic III) |
---|---|
Specifiche di sicurezza | Sistema di sostituzione rotore Auto-Lock, sistema di rilevazione di sbilanciamento SMARTSpin, coperchi di biocontenimento certificati ClickSeal |
Certificazione/Conformità | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; omologazione UL, marchio CE, conformità IVD, certificazione di biocontenimento del Public Health England, Porton Down, Regno Unito |
Include | ST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.) |
Tipo di unità di controllo | Microprocessore |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Refrigerato | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Refrigerato | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15135233
|
Thermo Scientific™
75007201 |
Centrifuga piccola da banco Sorvall ST 8 | No | 230 V 50/60 Hz |
3095.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15290436
|
Thermo Scientific™
75007204 |
Centrifuga piccola da banco Sorvall ST 8R | Sì | 230 V 50/60 Hz |
7290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Meet clinical and research protocol needs with the Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Centrifuge Series - available as ventilated and refrigerated models. A floor-standing refrigerated version is also available (Sorvall ST 8 FR). These centrifuges provide exceptional capacity in a compact design with a smart, simple interface and the flexibility to support numerous applications.
Innovative technologies:
- Secure, push-button Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotor exchange in as little as three seconds delivers trouble-free rotor installation and removal and clear chamber access for cleaning convenience.
- Biocontainment sealing options, including certified† Thermo Scientific™ ClickSeal™ lids offer glove-friendly, one-handed operation.
- Maximized swing-out capacity up to 8 x 50mL conical tubes, 24 x 5/7mL blood tubes, microplates and microtubes, all in one versatile centrifuge
- Fixed angle flexibility to spin 50mL conical tubes at over 12,000 x g or a wide range of microtubes at speeds up to 30,279 x g
User-friendly performance:
- Low noise levels, including just 52 dBA at performance of 17,850rpm/30,279 x g (with Sorvall ST 8R centrifuge), to ensure a peaceful laboratory
- One-touch operation with pre-saved protocols
- Highly visible backlit display offers easy reading of parameters across the lab
- Glove- and detergent-friendly user interface
- Multilingual instructions offered in English, Dutch, French, German, Italian, Russian and Spanish on programming, run conditions, alerts and service messages
- Centrifuge conforms to the latest clinical and safety standards such as UL, CE and IVD
Clinical applications:
- Runs up to 24 x 5/7mL blood tubes at a time in swinging bucket configuration
- Conforms to the latest clinical and safety standards
Research applications:
- 8 x 50mL swinging bucket rotor capacity, four microplates or 30 filtration columns for research needs
- Auto-Lock rotor exchange for application flexibility—go from 50mL tube to a microplate to microtubes effortlessly
†Biocontainment certification by the Public Health England, Porton Down, UK.
Specifica
4 x 145 ml (con rotore TX-150), 6 x 50 ml (con rotore HIGHConic III) | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; omologazione UL, marchio CE, conformità IVD, certificazione di biocontenimento del Public Health England, Porton Down, Regno Unito | |
Microprocessore | |
99 ore 59 min, in continuo | |
2 (standard e morbida) |
Sistema di sostituzione rotore Auto-Lock, sistema di rilevazione di sbilanciamento SMARTSpin, coperchi di biocontenimento certificati ClickSeal | |
ST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.) | |
Diretto, a induzione senza spazzole | |
Sorvall | |
TX-150 |
NOTE: Rotors and buckets must be purchased separately.