Learn More
3M™ Soy Protein Rapid Kit L25SOY
Intended for screening for the presence of soy proteins in clean-in-place (CIP) final rinse water, environmental swab samples, food ingredients and processed food products.
Marca: 3M™ 7100151326
500.81 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21654" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30200kg
Descrizione
- Results visible at 11 ± 1 minute after application of the sample.
- Rapid, qualitative immunochromatographic lateral flow test cartridges designed for the detection of allergenic food proteins.
- Designed to detect both processed and unprocessed allergen proteins.
- Test can accommodate environmental swab, CIP rinse water and food samples.
Specifica
Microbiology Media | |
Allergen | |
25/Cs. |
Sicurezza e movimentazione
- 3M Soy Protein Rapid Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, glycerol, urea, sodium chloride