Learn More
Bel-Art™ Raschietti SP Scienceware™
Raschietti lisci e resistenti agli agenti chimici utili per rimuovere i residui dai filtri, pulire contenitori, miscelare e distribuire solidi all'interno di fluidi, distribuire paste su grandi aree
Marca: Bel-Art™ F36832-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Dimensioni della lama: 12.7 cm (5 pollici) P x 15.2 cm (6 pollici) L
- Stampato in plastica HDPE
- La lama da 9.5 mm (0.375 pollici) si assottiglia fino al bordo dello scalpello
- L'estremità superiore si estende fino al gambo esagonale largo 35 mm (1.375 poll.)
Specifica
Raschietto liscio | |
6 in | |
15.2 cm | |
5 in |
Rosso | |
72 in | |
183 cm | |
12.7 cm |