Learn More
Bel-Art™ Raschietti SP Scienceware™
Raschietti lisci e resistenti agli agenti chimici utili per rimuovere i residui dai filtri, pulire contenitori, miscelare e distribuire solidi all'interno di fluidi, distribuire paste su grandi aree
Marca:  Bel-Art™ F36831-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10750851
  • 125.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dimensioni della lama: 12.7 cm (5 pollici) P x 15.2 cm (6 pollici) L
  • Stampato in plastica HDPE
  • La lama da 9.5 mm (0.375 pollici) si assottiglia fino al bordo dello scalpello
  • L'estremità superiore si estende fino al gambo esagonale largo 35 mm (1.375 poll.)
Specifica
Specifica
Raschietto liscio
Non sterile
36 pollici
HDPE
Rosso
91 cm