Learn More
Bel-Art™ Supporti antivibrazioni SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium
Per proteggere le apparecchiature elettromeccaniche e ottiche dall'esposizione alle vibrazioni. I supporti antivibrazioni Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium favoriscono l'uso ottimale dell'apparecchiatura.
1020.00€ - 1555.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12320679
|
Bel-Art™
H18386-0000 |
Premium Vibration Damping Mount; 45 x 56 x 7.6cm |
1555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12330679
|
Bel-Art™
H18386-0001 |
Premium Vibration Damping Mount; 35 x 35 x 7.6cm |
1020.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Protects electromechanical and optical equipment from exposure to vibration. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium Vibration Damping Mounts facilitates optimal equipment use.
- La superficie lucidata resiste ai graffi e agli attacchi chimici Piattaforme spesse 6.4 cm (2½")
- Graniglia di marmo bianco & nero densa
- Quattro tamponi ammortizzanti Vibro-Absorber™ con piedi in neoprene per sostenere fino a 16 kg (35 lb)
- Le taglie più grandi assorbono le vibrazioni a 13 Hz con un carico di 16 kg (35 lb); le taglie più piccole assorbono le vibrazioni a 16 Hz con un carico di 16 kg (35 lb)
- Con carichi più leggeri, la frequenza minima di smorzamento per entrambe le taglie aumenta a un valore compreso tra 16 Hz e 25 Hz
- Pesi di spedizione: modelli grandi 39 kg (87 lb), modelli piccoli 19 kg (42 lb)