Learn More
Brady™ Vasca per sversamenti
Spill tray with black base and yellow platform.
Marca: Brady™ 197423
153.66 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.50000kg
Descrizione
- For absorbents and spill control
Specifica
Yellow, Black | |
20 L | |
Spill Tray | |
15.748 in. | |
23.622 in. | |
6.102 in. | |
3 kg |
5.3 gal. | |
Polyethylene | |
Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory | |
40 cm | |
60 cm | |
6.6 lb. |