Learn More
SPEX CertiPrep™ Accessories for Pipet Washer and Dryer
Accessories for use with Pipet Washer and Dryer
184.00€ - 281.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For pipet washer and dryer |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11466068
|
SPEX CertiPrep™
PIPBASIN-1 |
Pipet Washer Basin |
184.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15236116
|
SPEX CertiPrep™
PIPPUMP-115V |
Pipette Washer Pump, 115V |
236.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13206359
|
SPEX CertiPrep™
PIPPUMP-230V |
Pipette Washer Pump, 230V |
281.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Pump and Basin both constructed of durable polyethylene.Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifica
For pipet washer and dryer |