Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Spiral Springs
32.54€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10221071
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01102825 |
25 mm |
32.54€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10393131
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01102835 |
35 mm |
32.54€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||