Learn More
Fisherbrand™ SPP Blue Disposable Bouffant Cap
19.63 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Stile:
Pleated
Descrizione
- General purpose blue disposable bouffant caps
- Promotes general hygiene in the laboratory or wider workplace environment
- Non-woven, spunbound polypropylene fabric construction
- Latex-free
- Supplied as a carton of 10 bags, 100 bouffants per bag
Specifica
Product Type | Bouffant |
Size | 21 in. |
Materiale | Polypropylene |
Monouso | Single-use |
Senza lattice | Yes |
Sterilità | Non-sterile |
Stile | Pleated |