Learn More
Fisherbrand™ Becher bassi
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
19.90€ - 233.00€
Specifica
Colore | Traslucido |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato (Tipo 1) |
Finitura | Opaco |
Include | Beccuccio |
Tipo | Becher |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15469073
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
50.15€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15479073
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
51.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15489073
|
Fisherbrand™
|
100 ml |
53.40€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15499073
|
Fisherbrand™
|
150 ml |
62.40€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15409083
|
Fisherbrand™
|
250 ml |
58.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15419083
|
Fisherbrand™
|
400 ml |
62.50€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15429083
|
Fisherbrand™
|
600 ml |
69.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15439083
|
Fisherbrand™
|
800 ml |
89.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15449083
|
Fisherbrand™
|
1000 ml |
128.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15459083
|
Fisherbrand™
|
2000 ml |
19.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15469083
|
Fisherbrand™
|
3000 ml |
38.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15479083
|
Fisherbrand™
|
5000 ml |
51.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15489083
|
Fisherbrand™
|
10,000 ml |
233.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11972203
|
Fisherbrand™
|
5000 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
Becher in vetro borosilicato Fisherbrand™. Bassi, con beccuccio e graduazioni. ISO 3819 DIN 12331.Specifica
Traslucido | |
Opaco | |
Becher | |
Standard DIN 12331, ISO 3819 | |
Basso |
Vetro borosilicato (Tipo 1) | |
Beccuccio | |
Sì | |
Graduazione in bianco |