Learn More
Fisherbrand™ ST-30C Series Rear-facing Stereo Microscope
Designed and developed for the learning environment. Fisherbrand™ ST-30C Series Rear-facing Stereo Microscope has a choice between the innovative cordless LED illumination or conventional tungsten lighting system.
181.00€ - 225.00€
Specifica
Tipo di design | Classe Mag 30 |
---|---|
Potenza di ingrandimento | 20 - 40 X |
Peso (sistema imperiale) | 5.9 lb. |
Peso (sistema metrico) | 2.7 kg |
Dimensioni (L x P x A) | 7.4 x 4.5 x 11.2 in. (19 x 11.5 x 28.5 cm) |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di illuminazione | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di illuminazione | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11702656
|
Fisherbrand™
|
Classe Mag 30 | Tungsten | 230 V |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15254878
|
Fisherbrand™
|
ST-30C-6LED | LED | Caricabatterie 100 - 240 V/batterie ricaricabili |
225.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 45° Inclined rear-facing binocular head with diopter adjustment on left eyetube
- Widefield eyepieces 10X/20mm
- 2X/4X magnification changer
- Objectives are parfocal, parcentric and achromatic. Magnification is changed by turning the turret 180° to the click stop
- Heavy-duty rack and pinion focusing block with slip clutch
- Supplied standard with 80mm stage plates (Frosted glass, black and white)
- Model ST-30c-2L00: Pole-stand with incident and transmitted 12V/10W tungsten illumination
- Model ST-30C-6LED: Pole-stand with incident and transmitted rechargeable LED illumination
Specifica
Classe Mag 30 | |
5.9 lb. | |
7.4 x 4.5 x 11.2 in. (19 x 11.5 x 28.5 cm) | |
Provetta binoculare inclinata di 45°, vaschetta rotativa 360° | |
1 ciascuno |
20 - 40 X | |
2.7 kg | |
Microscope | |
WF 10X/20 mm |