Learn More
Buerkle™ Stackable Industrial Measuring Jug
17.89 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
17.89 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
17.89 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5000 mL
Descrizione
- Suitable for industrial applications.
- Includes two embossed measuring scales:
- Transparent and with blue lettering.
- Ergonomic handle, available in closed design for special stability or with open handle for stacking to save space.
- Polypropylene construction and highly resistant to acids, bases and chemicals.
- Transparent
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 203 mm |
Altezza (sistema metrico) | 257 mm |
Capacità (sistema metrico) | 5000 mL |
Colore | Transparent |
Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
Materiale | Polypropylene |
Peso (sistema metrico) | 0.3455 kg |
Graduazioni | 100 mL |
Graduated | Si |