Learn More
Sampling Systems™ Stainless Dipper 1000mm Long
Designed to be easy to use and suitable for a range of liquids. Sampling Systems™ Stainless Dipper 1000mm Long is ideal for obtaining a surface sample from a wide range of environments.
105.00€ - 149.00€
Specifica
Product Type | Dipper |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12798726
|
Sampling Systems™
5005B-500 |
500 mL | 90mm Outside Cup Diameter |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15138086
|
Sampling Systems™
5005B-100 |
100 mL | 39mm Outside Cup Diameter |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15168086
|
Sampling Systems™
5005B-250 |
250 mL | 65mm Outside Cup Diameter |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Fully welded construction
- Satin finish
- Easy to use
- For liquid sampling
Specifica
Dipper | |
Stainless Steel (316L) | |
1000 mm |