Learn More
Rogo Sampaic™ Kit per dissezione da 12 pezzi in acciaio inox
A convenient and comprehensive set of high-quality dissection instruments provided in a handsome black, red-lined zippered case. Rogo Sampaic™ Stainless Steel 12-Piece Dissecting Sets are excellent for dissection, surgical and general laboratory needs.
Marca: Rogo Sampaic™ FMQ006.500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24120kg
Descrizione
- 1 pair of strong, sharp/round 140mm scissors
- 1 pair of Iris 110mm scissors
- 1 pair of strong rounded 140mm pliers
- 1 pair of fine rounded 110mm tweezers/forceps
- 1 No. 4 scalpel handle
- 1 sachet of 5 scalpel blades, No. 23
- 2 straight-pointed needles
- 1 pair of 140mm dissecting tweezers/forceps with claws
- 1 pair of 110mm watchmaking pliers
- 1 buttoned sensor
Specifica
Paio di forbici resistenti con punta arrotondata da 140 mm, paio di forbici iris da 110 mm, clip rotonda da 140 mm, clip rotonda da 110mm, impugnatura per bisturi nr. .4, sacchetto con 5 lame per bisturi nr. .23, 2 aghi separati con punta dritta, clamp a uncino per dissezione da 140 mm, 110 mm | |
Set per dissezione a 12 parti | |
Acciaio inox |