Learn More
Fisherbrand™ Pinze con estremità smussate in acciaio inox
Caratterizzate da una superficie non adesiva con rivestimento in PTFE a cui possono aderire in modo permanente solo pochissime sostanze liquide o solide. Le pinze con estremità smussate in acciaio inox Nickel Electro™ con eccellenti proprietà di non bagnabilità sono facili da pulire e possono essere sottoposte a sterilizzazione a vapore o chimica.
20.30€ - 21.10€
Specifica
Stile punta | Estremità smussate |
---|---|
N. per confezione | ciascuno |
Materiale | Acciaio inox rivestito in PTFE |
Product Type | Pinzette |
Stile | Lama zigrinata |
Codice del prodotto | Marca | Altezza corpo (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza corpo (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11592113
|
Fisherbrand™
|
115 mm |
20.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11502123
|
Fisherbrand™
|
130 mm |
20.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11512123
|
Fisherbrand™
|
160 mm |
21.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Pinzette con rivestimento in PTFE, offrono una superficie non aderente a cui possono attaccarsi in modo permanente pochissime sostanze solide o liquide.- Chimicamente resistenti e non contaminanti
- Superfici biologicamente inerti, nessuna capacità legante delle proteine
- Nessuna perdita di materiale rilevante per adesione alle superfici
- Nessun accumulo di depositi sulle superfici
- Ideali per condizioni estreme nei laboratori
- Proprietà di non bagnabilità eccellenti per una facile pulizia, sterilizzabili a vapore o chimicamente
- Con perno guida
Specifica
Estremità smussate | |
Acciaio inox rivestito in PTFE | |
Lama zigrinata |
ciascuno | |
Pinzette |