Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class F2 with certificate
Use with weighing instruments of high accuracy class II. Fisherbrand™ Class F2 Stainless Steel Calibration Weights are also intended for use in important commercial transactions, such as those involving precious metals and stones.
538.48€ - 2008.70€
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15535129
|
Fisherbrand™
|
1 g to 1 kg |
1075.90€
1 unità |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15535119
|
Fisherbrand™
|
1 to 100 g |
538.48€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15515139
|
Fisherbrand™
|
1 g to 5 kg |
2008.70€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Class F2 stainless steel calibration weight
- Weights intended for use in the verification or calibration of class M1 and possibly class M2 weights
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
F2 |