Learn More
Socorex™ Stainless Steel Injection Needle
3.10€ - 19.65€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Product Type | Injection Needle |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15203168
|
Socorex™
371.1210UN |
1.2 mm |
3.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12699285
|
Socorex™
371.1020 |
1 mm |
19.65€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Autoclavable | |
Stainless Steel | |
Injection Needle |