Learn More
Socorex™ Agi per iniezione in acciaio inox
Manufactured with Swiss made quality, Socorex™ Stainless Steel Injection Needles are Luer Lock needles that are reliable and durable. They include a dispensing box for easy and safe removal and dispensing of needles.
19.65€ - 59.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Tipo | Injection Needle |
Materiale | Acciaio inox |
Stile punta | Sharp Bevel |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11857263
|
Socorex™
371.0503 |
25 G | 3 mm |
24.95€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 26-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11807273
|
Socorex™
371.0825 |
21 G | 25 mm |
19.65€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10594235
|
Socorex™
371.0840 |
21 G | 40 mm |
19.65€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11847273
|
Socorex™
371.1030 |
19 G | 30 mm |
19.65€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11867283
|
Socorex™
371.1630 |
16 G | 30 mm |
25.80€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11897283
|
Socorex™
371.2040 |
14 G | 40 mm |
31.90€
pezzi 12 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11807293
|
Socorex™
371.2050 |
14 G | 50 mm |
59.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11867273
|
Socorex™
371.1250 |
18 G | 50 mm |
28.95€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Stainless steel
- Sharp bevel
- Reusable
- Autoclavable
- Includes dispensing box with sliding lid for easy and safe needle removal
Specifica
Sì | |
Injection Needle | |
Acciaio inox | |
Sharp Bevel |